Documentos Principais
57184
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 60mL SPE Tube, pk of 32
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
descrição
for SPE Tube
Nível de qualidade
embalagem
pk of 32
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 60mL SPE Tube
Descrição geral
Frits are crucial components of the high performance liquid chromatography system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)