57182-U
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 12mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Produtos recomendados
descrição
for SPE Tube
Nível de qualidade
embalagem
pk of 40
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 12mL SPE Tube
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)