Documentos Principais
57119-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 60 mL, pre-fritted, pk of 16
Sinônimo(s):
pk 16, Empty Fritted 60-ml SPE Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
descrição
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
embalagem
pk of 16
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
60 mL
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)