Key Documents
50991-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware (column)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L86
descrição
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped: no
classe(s) química(is) do analito
glycans
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Parâmetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
hydroxy, penta- phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
operating pH range
2-9
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrição geral
BIOshell Glycan HPLC Columns are specifically engineered to deliver fast, high resolution, reproducible glycan identification using HILIC chromatography. The Fused-Core columns provide improved resolution when compared to conventional LC methods thus allowing more reliable quantitation and confident identification of glycans.
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.