Documentos Principais
HAM79433
Supelco
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.1 mm
Sinônimo(s):
Anion Exchange Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Hamilton® HPLC anion exchange column, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
Materiais
PSDVB/Trimethylammonium packing
fabricante/nome comercial
Hamilton
embalagem
1 ea of
Parâmetros
5000 psi pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
4.1 mm × 250 mm
Matriz
polymeric
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å
pH
1-13
técnica de separação
anion exchange
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)