Documentos Principais
82035-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
Materiais
PEEK hardware
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
8 mm × 3 mm
Matriz
polymeric particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
82035-U4061833520659