Documentos Principais
82026-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiais
stainless steel column
fabricante/nome comercial
Hamilton
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.1 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
The Hamilton PRP-X100, polymeric HPLC columns used for the separation of anions in ion chromatography.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)