Documentos Principais
8.56077
Sigma-Aldrich
H-Leu-Sulfamylbutyryl NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pre-loaded safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified leucine peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-3728
Informações legais
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1