8.52204
Fmoc-Glu(OBzl)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Glu(OBzl)-OH, N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
70 °C (decomposition)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C27H25NO6/c29-25(33-16-18-8-2-1-3-9-18)15-14-24(26(30)31)28-27(32)34-17-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h1-13,23-24H,14-17H2,(H,28,32)(H,30,31)/t24-/m0/s1
chave InChI
HJJURMMMGPQIQP-DEOSSOPVSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3