8.52110
Fmoc-(Dmb)Gly-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-N-α-(2, 4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥94.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C26H25NO6/c1-31-18-12-11-17(24(13-18)32-2)14-27(15-25(28)29)26(30)33-16-23-21-9-5-3-7-19(21)20-8-4-6-10-22(20)23/h3-13,23H,14-16H2,1-2H3,(H,28,29)
chave InChI
UIDQSTVPYKMCEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. El Haddadi, et al. (2000) J. Pept. Sci., 6, 560 (2000) J. Pept. Sci., 6, 560.
[2] K. Jauch, et al. in "Peptides 1996: Proc. 24th European Peptide Symposium", R. Ramage and R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., 1996, pp 497.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 94.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3