8.52109
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Gly-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-L-glycyl-N-α-(2, 4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H28N2O7/c1-35-19-12-11-18(25(13-19)36-2)15-30(16-27(32)33)26(31)14-29-28(34)37-17-24-22-9-5-3-7-20(22)21-8-4-6-10-23(21)24/h3-13,24H,14-17H2,1-2H3,(H,29,34)(H,32,33)
chave InChI
NJUCBQMDTSVIGD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. Zahariev, et al. (2005) J. Pept. Sci., 11, 17.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2