8.52115
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-β-O-t.-butyl-L-aspartyl-N-α-(2,4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥90.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C34H38N2O9/c1-34(2,3)45-31(39)19-36(18-21-14-15-22(42-4)16-29(21)43-5)32(40)28(17-30(37)38)35-33(41)44-20-27-25-12-8-6-10-23(25)24-11-7-9-13-26(24)27/h6-16,27-28H,17-20H2,1-5H3,(H,35,41)(H,37,38)/t28-/m0/s1
chave InChI
JWWOZAAYQXZHGO-NDEPHWFRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -24.0 - -20.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.50 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2