8.52108
Fmoc-Ala-(Dmb)Gly-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Ala-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-L-alanyl-N-α-(2, 4-dimethoxybenzyl)-glycine
About This Item
Nome do produto
Fmoc-Ala-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥90.0% (acidimetric)
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -26.5 - -21.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2