Documentos Principais
17753
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.5 mmol/g loading
Matriz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydrazine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
Outras notas
Acid labile resin for the synthesis of peptide hydrazides and alkylhydrazones
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G. Stravropulos et al.
Lett. Pept. Sci., 2, 315-315 (1996)