Documentos Principais
542997
Sigma-Aldrich
Hydrazine trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
Hydrazine trityl polystyrene resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.2-1.7 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3ccccc3)c2ccccc2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)