Documentos Principais
532320
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl hydrazide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
Polystyrene sulfonyl hydrazide resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
2.0-3.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
[X]Cc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NN
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sharpiro, R.H.
Org. React., 23, 405-405 (1979)
Artigos
Technical article regarding Aldehydes - Types & Structure