Key Documents
530948
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.4-0.6 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
hydrazine
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3