Merck
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound 200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound 200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
Products
Marca
Nível de qualidade
Grupo funcional
Aplicação
Condição de clivagem
Ligante
Tipo de cadeia
Tipo de reação