Documentos Principais
8.53033
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH, N-α-t.-Boc-S-p-methylbenzyl-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
325.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥98.5% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
63-66 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H23NO4S/c1-11-5-7-12(8-6-11)9-22-10-13(14(18)19)17-15(20)21-16(2,3)4/h5-8,13H,9-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
chave InChI
CUNVVZWSABRKAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of cysteine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Ligação
Replaces: 04-12-0134
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3