Documentos Principais
8.53030
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OcHx)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Asp(OcHx)-OH, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid β-cyclohexyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
315.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
93-95 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
chave InChI
NLPQIWFEEKQBBN-NSHDSACASA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of aspartic acid in Boc SPPS. Minimizes aspartimide formation, particularly in problematic sequences such as Asp-Gly [1,2,3].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
[2] E. Nicolas, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 497.
[3] B. Penke, et al. in ′Peptides 1988, Proc. 20th European Peptide Symposium′, G. Jung & E. Bayer (Eds), Walter de Gruyter, Berlin, 1989, pp. 67.
Ligação
Replaces: 04-12-0123
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +5.0 - +7.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3