914002
Fmoc-Asp(CSY)-OH
≥95%
Sinônimo(s):
(S,Z)-4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-carboxy-1-cyano-1-(dimethylsulfonio)but-1-en-2-olate, Asp with cyanosulfurylide (CSY)-protected carboxylic acid, Fmoc-protected aspartic acid for minimized aspartimide formation
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
157-162 °C
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S+](C)(C)\C(=C(/[O-])\C[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)\C#N
InChI
1S/C23H22N2O5S/c1-31(2)21(12-24)20(26)11-19(22(27)28)25-23(29)30-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,18-19H,11,13H2,1-2H3,(H2-,25,26,27,28,29)/b21-20-/t19-/m0/s1
chave InChI
CHPQTODSRMIOQS-WCZGFUKNSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)