Documentos Principais
8.53045
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OBzl)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Asp(OBzl)-OH, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid β-benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21NO6
Número CAS:
Peso molecular:
323.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
231-406-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-13(18)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)
chave InChI
SOHLZANWVLCPHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of aspartic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0028
Nota de análise
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Optical rotation α 25/D (c=2 AcOH): +7.5 - +9.5 °
Purity
- TLC(011A): ≥ 98 %
- TLC(0811): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3