Documentos Principais
8.53046
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(Bzl)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Cys(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-S-benzyl-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
311.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
225-772-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C15H21NO4S/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
chave InChI
IFVORPLRHYROAA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of cysteine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Ligação
Replaces: 04-12-0030
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -43.5 - -36.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3