29665-U
MSQ™ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
descrição
Caps with little to no background contamination
MSQ
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
espessura do septo
1.0 mm
conector
thread for 9 mm
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)