29661-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial™
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Sinônimo(s):
Low Adsorption Certified Vial Kit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.3 mL
conector
thread for 9 mm
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)