29662-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial™
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Sinônimo(s):
Verified Vial Kit, Low Adsorption (LA) TM=["QsertVial"]
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.3 mL
conector
thread for 9 mm
compatibilidade
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Categorias relacionadas
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel™ QuE and Ascentis® Express