Key Documents
SU860181
Supelco
Short thread autosampler vials, plastic
TopSert, clear polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
clear polypropylene (with graduations)
Características
large opening (6.0 mm)
embalagem
pkg of 1 × 100 ea (SU860181)
disponibilidade
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A
11.6 mm × 32 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 9 mm
Informações legais
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)