28311-U
Carbotrap® 349
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass TD tube
Agency
EPA IP-1B
NIOSH 2549
descrição
Sealed with TDS³ Storage Container
linha de produto
Carbotrap®
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × C
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matriz
Carbopack™ Y graphitized carbon black (GCB)
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB) (B)
Carbotrap® 349 (Packed with Carbopack Y, Carbopack B, Carboxen-1003)
Carboxen® 1003 carbon molecular sieve (CMS)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)