569255-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC C18 Discovery® HS, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
20% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3.2 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Estável, com pouco vazamento, para aplicações de LC-MS
- Escalável do analítico ao preparatório
- Altamente estável para garantir excelente reprodutibilidade entre corridas e entre lotes
- Maior hidrofobicidade para melhor resolução de analitos difíceis
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Conteúdo relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.