Key Documents
24881
Supelco
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiais
red PTFE/white silicone (with slit)
embalagem
pkg of 1000 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diâmetro × espessura
8 mm × 1.5 mm
compatibilidade
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)