Documentos Principais
Z653403
Hettich® centrifuge adapters
for 7.5-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
descrição
for ROTINA 38/38R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1451
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)