Z728268
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1483
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1398, 1559 (buckets)
Categorias relacionadas
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)