Documentos Principais
Z728489
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 12 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 4739
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5625-A (bucket)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)