Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds 5 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1054-A
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG