Key Documents
HS120622
MagFuge High Speed Centrifuge Rotor
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.78
Características
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific 120622
Parâmetros
12,500 rpm speed (max.)
9,783 × g max. RCF
compatibilidade
Heathrow Scientific HS10050
Descrição geral
High speed rotor for MagFuge.
Informações legais
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific