Documentos
HS120623
MagFuge High Speed Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 5 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.78
Características
to hold 6 x 5 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific 120623
Parâmetros
12,500 rpm speed (max.)
9,783 × g max. RCF
compatibilidade
Heathrow Scientific HS10050
Informações legais
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific