Documentos Principais
HS100503
Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.78
Características
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS100503
Parâmetros
9,800 × g max. RCF
Descrição geral
Additional 12 place 1.5/2.0 mL tube rotor for Gusto High Speed Mini Centrifuge
Embalagem
INCLUDES:
Cover and Knob
Informações legais
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)