Documentos Principais
Z657875
Hettich® centrifuge adapters
for 8.5-10 mL blood/urine tubes (16x100 mm) and 15mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
descrição
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 5231
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1427 (bucket)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)