Documentos Principais
Z724297
Hettich® fixed angle rotor, 12 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
to hold 12 x 15 ml tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1615
Parâmetros
16,582 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)