Documentos Principais
Z665614
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 8 places
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
to hold 8 x 50 mL tubes with screw caps
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1617
Parâmetros
2,469 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)