Z657891
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
for UNIVERSAL 320; ROTOFIX 32 A Centrifuges, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Características
capacity 1.5 ‑ 85 mL
to hold 6 x 85 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1620-A
Parâmetros
4,226 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Compatible with the UNIVERSAL 320 and ROTOFIX 32 A Centrifuges
- Capacity (mL) depends on the type of adapter (if necessary) and tube selected
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)