Documentos Principais
Z722839
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 2 place for microplates, for UNIVERSAL 320
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
to hold 2 x microtrite plates
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1460
Parâmetros
2,218 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Descrição geral
Carriers not included.
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG