Documentos Principais
BMSBSWBCT
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
Sinônimo(s):
dry bath block, block heater block, drilled block
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NC.21
Materiais
aluminum
Características
to hold blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSWBCT
Descrição geral
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)