BMSBSWNMR
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, 30 x NMR tubes
Sinônimo(s):
dry bath block, block heater block, drilled block
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NC.21
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
Características
to hold 30 x NMR tubes
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSWNMR
Descrição geral
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BMSBSWNMR-1EA | 4065268535493 |