CLS480119
Corning® LSE™ single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 24 x 1.5 mL tubes, 1/cs
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds 24 x 1.5 mL tubes
embalagem
pack of 1
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 480119
adequação
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Categorias relacionadas
Descrição geral
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480119-1EA | 4061832887166 |