Documentos Principais
Z601152
Hettich® centrifuge adapters
for 9-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
descrição
for EBA 21 and MIKRO 220/220R
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1635
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1016, 1137 (rotors)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido