Documentos
Z601381
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Características
capacity 7 ‑ 50 mL
to hold 6 x 50 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1016
Parâmetros
4,025 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Descrição geral
  • compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG