Key Documents
Z601160
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1631
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1016, 1137 (rotors)
Descrição geral
  • compatible with rotor 1016 (Z601381)
  • rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido