Documentos Principais
Z724629
Hettich® adapter for 50 mL round bottom tubes
pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1634
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1016, 1137 (rotors)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)