Documentos Principais
Z657905
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1463
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)